Stampa…
4-(3-Pyridyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2020-1G OR2020-250MG
APOSOR2020-1GEA 393 EUR
APOSOR2020-1G APOSOR2020-250MG
4-(3-Pyridyl)aniline
4-(3-Pyridyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956763
CAS Number: 82261-42-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III