Stampa…
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Dimethylaminophenylboronic acid, 3-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR2015-25G OR2015-5G OR2015-10G
APOSOR2015-25GEA 373 EUR
APOSOR2015-25G APOSOR2015-5G APOSOR2015-10G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₂
Peso molecolare: 164,9974 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318996
CAS Number: 178752-79-9