Stampa…
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
OR2014-1G OR2014-25G OR2014-5G
APOSOR2014-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2014-1G APOSOR2014-25G APOSOR2014-5G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 98+%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₂O
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012697
CAS Number: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0