Stampa…
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2012-25G OR2012-100G
APOSOR2012-25GEA 104 EUR
APOSOR2012-25G APOSOR2012-100G
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Cyclohexyl methyl ketone
Formula: C₈H₁₄O
Punto di ebollizione: 181…183 °C
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040418
CAS Number: 823-76-7
EINECS: 212-517-0