Stampa…
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2008-100G OR2008-10G OR2008-5G
APOSOR2008-100GEA 130 EUR
APOSOR2008-100G APOSOR2008-10G APOSOR2008-5G
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462409
CAS Number: 2364-75-2