Stampa…
4-Bromo-3,5-xylenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
OR2007-100G OR2007-25G OR2007-500G
APOSOR2007-100GEA 52.2 EUR
APOSOR2007-100G APOSOR2007-25G APOSOR2007-500G
4-Bromo-3,5-xylenol 98%
4-Bromo-3,5-xylenol
Formula: C₈H₉BrO
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002315
CAS Number: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8