Stampa…
Ethyl-3,5-dichlorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3,5-dichlorobenzoate
OR2006-100G OR2006-50G OR2006-500G
APOSOR2006-100GEA 30.6 EUR
APOSOR2006-100G APOSOR2006-50G APOSOR2006-500G
Ethyl-3,5-dichlorobenzoate 97%
Ethyl-3,5-dichlorobenzoate
Formula: C₉H₈Cl₂O₂
Peso molecolare: 219,07 g/mol
Punto di fusione: 35…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221467
CAS Number: 91085-56-2