(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉NO₄ Punto di fusione: 132…136 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07782132 CAS Number: 23876-15-5 |