Stampa…
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR20045-100G OR20045-25G
APOSOR20045-100GEA 735 EUR
APOSOR20045-100G APOSOR20045-25G
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
5-Chloro-2-iodopyrimidine
Formula: C₄H₂ClIN₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08062390
CAS Number: 874676-81-0