Stampa…
2-Methyl-8-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2004-100G OR2004-25G
APOSOR2004-100GEA 55.1 EUR
APOSOR2004-100G APOSOR2004-25G
2-Methyl-8-quinolinol 98%
2-Methyl-8-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Punto di ebollizione: 267 °C
Punto di fusione: 71…73 °C
Flash Pt: 139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006765
CAS Number: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III