Stampa…
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR20039-5G OR20039-1G
APOSOR20039-5GEA 121 EUR
APOSOR20039-5G APOSOR20039-1G
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₄ClNS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08448161
CAS Number: 69627-03-8