Trimethylsulphoxonium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Trimethyloxosulphonium chloride
Formula:
C₃H₉ClOS Punto di fusione: 226…229 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011898 CAS Number: 5034-06-0 EINECS: 225-724-6 |