Stampa…
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 84.1 EUR
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741413
CAS Number: 158435-41-7