Stampa…
2-(Hydroxymethyl)indole 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (Indole-2-yl)methanol, 2-Indolmethanol, Indole-2-methanol, Indole-2-carbinol, 1H-Indole-2-methanol, (1H-Indol-2-yl)methanol, 2-Indolcarbinol
OR20024-5G OR20024-25G
APOSOR20024-5GEA 105 EUR
APOSOR20024-5G APOSOR20024-25G
2-(Hydroxymethyl)indole 97+%
2-(Hydroxymethyl)indole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 72…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00030195
CAS Number: 24621-70-3