Stampa…
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S,5S)-2,5-Hexanediol, (2S,5S)-Hexane-2,5-diol, (2S,5S)-(+)-2,5-Hexanediol, (S,S)-(+)-2,5-Dihydroxy hexane
OR20022-1G OR20022-5G
APOSOR20022-1GEA 120 EUR
APOSOR20022-1G APOSOR20022-5G
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 212…215 °C
Punto di fusione: 50…53 °C
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082583
CAS Number: 34338-96-0