Stampa…
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-hexanoic acid methyl ester
OR2002-100G OR2002-25G OR2002-500G
APOSOR2002-100GEA 58.2 EUR
APOSOR2002-100G APOSOR2002-25G APOSOR2002-500G
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Methyl 6-bromohexanoate
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Peso molecolare: 209,084 g/mol
Punto di ebollizione: 70…74 °C/1mmHg
Densità: 1,316 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00187528
CAS Number: 14273-90-6