Stampa…
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl
OR20018-100G OR20018-25G OR20018-500G
APOSOR20018-100GEA 58.2 EUR
APOSOR20018-100G APOSOR20018-25G APOSOR20018-500G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₈H₉ClN₂
Peso molecolare: 168,62 g/mol
Punto di fusione: 274…279 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861472
CAS Number: 15996-76-6