Stampa…
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR200129-1G OR200129-250MG OR200129-100MG OR200129-500MG
APOSOR200129-1GEA 497 EUR
APOSOR200129-1G APOSOR200129-250MG APOSOR200129-100MG APOSOR200129-500MG
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₅H₄ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13173537
CAS Number: 62348-22-5
UN: 1760
ADR: 8,II