Stampa…
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR200118-1G OR200118-50MG OR200118-250MG
APOSOR200118-1GEA 0 EUR
APOSOR200118-1G APOSOR200118-50MG APOSOR200118-250MG
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09414729
CAS Number: 1216504-91-4