Stampa…
Ethyl cyclobutylideneacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR200117-1G OR200117-250MG OR200117-5G
APOSOR200117-1GEA 0 EUR
APOSOR200117-1G APOSOR200117-250MG APOSOR200117-5G
Ethyl cyclobutylideneacetate 97%
Ethyl cyclobutylideneacetate
Formula: C₈H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 81 °C/14mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11977311
CAS Number: 27741-65-7