Stampa…
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Furfural-5-carboxylic Acid, 5-Formylfuran-2-carboxylic acid, 5-Formyl-2-furoic Acid
OR200110-250MG OR200110-500MG
APOSOR200110-250MGEA 94.5 EUR
APOSOR200110-250MG APOSOR200110-500MG
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Formula: C₆H₄O₄
Peso molecolare: 140.09 g/mol
Punto di fusione: 209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020924
CAS Number: 13529-17-4