Stampa…
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR200109-1G OR200109-5G
APOSOR200109-1GEA 81.5 EUR
APOSOR200109-1G APOSOR200109-5G
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834827
CAS Number: 324028-95-7