Stampa…
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR200107-10G OR200107-25G
APOSOR200107-10GEA 94.4 EUR
APOSOR200107-10G APOSOR200107-25G
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₇H₅N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00220274
CAS Number: 93-84-5