Stampa…
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR200101-1G OR200101-250MG OR200101-500MG OR200101-2.5G
APOSOR200101-1GEA 310 EUR
APOSOR200101-1G APOSOR200101-250MG APOSOR200101-500MG APOSOR200101-2.5G
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Formula: C₁₃H₈BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08446949
CAS Number: 330792-93-3