1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR200100-1G
OR200100-250MG
OR200100-500MG
OR200100-2.5G
OR200100-5G
APOSOR200100-1GEA
292
EUR
APOSOR200100-1G
APOSOR200100-250MG
APOSOR200100-500MG
APOSOR200100-2.5G
APOSOR200100-5G
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Formula:
C₁₂H₈BrNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00222614 CAS Number: 21969-04-0 |