Stampa…
Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2001-100G OR2001-25G OR2001-5G
APOSOR2001-100GEA 119 EUR
APOSOR2001-100G APOSOR2001-25G APOSOR2001-5G
Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Ethyl-3,4-diaminobenzoate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Punto di fusione: 108…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179337
CAS Number: 37466-90-3