Stampa…
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR200099-1G OR200099-250MG OR200099-500MG OR200099-2.5G
APOSOR200099-1GEA 221 EUR
APOSOR200099-1G APOSOR200099-250MG APOSOR200099-500MG APOSOR200099-2.5G
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formula: C₁₃H₁₈BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01308393
CAS Number: 864424-01-1