Stampa…
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR200098-1G OR200098-100MG OR200098-250MG OR200098-500MG OR200098-2.5G
APOSOR200098-1GEA 232 EUR
APOSOR200098-1G APOSOR200098-100MG APOSOR200098-250MG APOSOR200098-500MG APOSOR200098-2.5G
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formula: C₁₃H₁₈BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03992861
CAS Number: 554430-68-1