Stampa…
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR200097-1G OR200097-250MG OR200097-500MG
APOSOR200097-1GEA 348 EUR
APOSOR200097-1G APOSOR200097-250MG APOSOR200097-500MG
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formula: C₁₃H₁₈BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01308459
CAS Number: 836-58-8