Stampa…
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-sulphamoylbenzoate
OR200095-1G OR200095-100MG OR200095-250MG OR200095-500MG OR200095-2.5G
APOSOR200095-1GEA 481 EUR
APOSOR200095-1G APOSOR200095-100MG APOSOR200095-250MG APOSOR200095-500MG APOSOR200095-2.5G
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₉NO₄S
Peso molecolare: 215,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03768500
CAS Number: 22808-73-7