Stampa…
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR200093-1G OR200093-250MG OR200093-500MG
APOSOR200093-1GEA 445 EUR
APOSOR200093-1G APOSOR200093-250MG APOSOR200093-500MG
4-Isopropylphenylacetyl chloride
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Formula: C₁₁H₁₃ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024949
CAS Number: 52629-44-4