Stampa…
4-sulphamoylbenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR200092-1G OR200092-250MG OR200092-2.5G
APOSOR200092-1GEA 445 EUR
APOSOR200092-1G APOSOR200092-250MG APOSOR200092-2.5G
4-sulphamoylbenzoyl chloride
4-sulphamoylbenzoyl chloride
Formula: C₇H₆ClNO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09755960
CAS Number: 51594-97-9