2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di fusione: 135 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012812 CAS Number: 16179-97-8 EINECS: 240-316-8 |