Stampa…
(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR200079-1G OR200079-5G
APOSOR200079-1GEA 45.1 EUR
APOSOR200079-1G APOSOR200079-5G
(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
(4-Bromophenyl)acetaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Punto di ebollizione: 113…114 °C/7mmHg
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261728
CAS Number: 27200-79-9