Stampa…
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR200073-1G OR200073-5G
APOSOR200073-1GEA 69.6 EUR
APOSOR200073-1G APOSOR200073-5G
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₅
Punto di fusione: 89…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204637
CAS Number: 717-01-1