4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl pyrimidine-4-carboxylate
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Punto di fusione: 63…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234184 CAS Number: 2450-08-0 |