4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR200061-1G
OR200061-250MG
OR200061-50MG
APOSOR200061-1GEA
455
EUR
APOSOR200061-1G
APOSOR200061-250MG
APOSOR200061-50MG
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formula:
C₈H₇NO₂ Punto di fusione: 153…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16742805 CAS Number: 78258-80-7 |