Stampa…
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200060-1G OR200060-5G
APOSOR200060-1GEA 190 EUR
APOSOR200060-1G APOSOR200060-5G
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,17 g/mol
Punto di fusione: 273…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08274669
CAS Number: 19190-68-2