Stampa…
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR200058-1G OR200058-5G
APOSOR200058-1GEA 0 EUR
APOSOR200058-1G APOSOR200058-5G
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Formula: C₇H₁₅N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428317
CAS Number: 402726-73-2