Stampa…
3-Methylxanthine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR20005-100G OR20005-250G OR20005-25G
APOSOR20005-100GEA 0 EUR
APOSOR20005-100G APOSOR20005-250G APOSOR20005-25G
3-Methylxanthine
3-Methylxanthine
Formula: C₆H₆N₄O₂
Punto di fusione: 360 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005580
CAS Number: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1