Stampa…
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR200042-1G OR200042-100MG OR200042-250MG OR200042-500MG OR200042-2.5G OR200042-5G
APOSOR200042-1GEA 353 EUR
APOSOR200042-1G APOSOR200042-100MG APOSOR200042-250MG APOSOR200042-500MG APOSOR200042-2.5G APOSOR200042-5G
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈N₂O₆
Punto di fusione: 123…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00413206
CAS Number: 2363-11-3