Stampa…
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-6-methoxynicotinic acid
OR200033-25G OR200033-5G OR200033-1G
APOSOR200033-25GEA 402 EUR
APOSOR200033-25G APOSOR200033-5G APOSOR200033-1G
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
Peso molecolare: 187,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972405
CAS Number: 884494-85-3