Stampa…
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbonitrile
OR200030-100MG OR200030-500MG
APOSOR200030-100MGEA 249 EUR
APOSOR200030-100MG APOSOR200030-500MG
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄ClN₃
Peso molecolare: 177.59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457981
CAS Number: 401567-00-8