Stampa…
2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR200026-5G OR200026-1G OR200026-250MG OR200026-500MG
APOSOR200026-5GEA 219 EUR
APOSOR200026-5G APOSOR200026-1G APOSOR200026-250MG APOSOR200026-500MG
2,3-Dimethoxybenzyl chloride 95%
2,3-Dimethoxybenzyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 186,64 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C/1mmHg
Punto di fusione: 69…71 °C
Densità: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01310812
CAS Number: 3893-01-4