Stampa…
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-Diaminobiphenyl, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diamine
OR200022-1G OR200022-250MG OR200022-500MG OR200022-2.5G
APOSOR200022-1GEA 183 EUR
APOSOR200022-1G APOSOR200022-250MG APOSOR200022-500MG APOSOR200022-2.5G
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Peso molecolare: 184,24 g/mol
Punto di fusione: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034060
CAS Number: 1454-80-4