Stampa…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR200020-1G OR200020-250MG OR200020-50MG OR200020-100MG OR200020-500MG
APOSOR200020-1GEA 1090 EUR
APOSOR200020-1G APOSOR200020-250MG APOSOR200020-50MG APOSOR200020-100MG APOSOR200020-500MG
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₃NO₃
Peso molecolare: 277,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18064983
CAS Number: 1314394-67-6