Stampa…
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
OR20002-1G OR20002-250MG OR20002-5G
APOSOR20002-1GEA 56.8 EUR
APOSOR20002-1G APOSOR20002-250MG APOSOR20002-5G
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 207,0142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953612
CAS Number: 372118-01-9