Stampa…
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR200016-1G OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-1GEA 517 EUR
APOSOR200016-1G APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Punto di fusione: 207…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00091850
CAS Number: 4887-95-0