Stampa…
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl 2-aminomalonate hydrochloride
OR200015-10G OR200015-1G
APOSOR200015-10GEA 0 EUR
APOSOR200015-10G APOSOR200015-1G
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₄
Peso molecolare: 183,588 g/mol
Punto di fusione: 155…160 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038880
CAS Number: 16115-80-3
EINECS: 240-284-5