Stampa…
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
OR200011-10G OR200011-1G
APOSOR200011-10GEA 136 EUR
APOSOR200011-10G APOSOR200011-1G
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,24 g/mol
Punto di fusione: 46…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052874
CAS Number: 7210-77-7